Bostwick consistometers
Lieferant: ENDECOTTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
ZXCON-CON1 ZXCON-CON3
ENDEZXCON-CON1EA 1480 EUR InStock
ENDEZXCON-CON1 ENDEZXCON-CON3
Bostwick consistometers
Viskosimeter Auslaufbecher-Viskosimeter
Bostwick consistometers are durable stainless steel instrument for accurately checking laboratory or production samples against consistency, viscosity or flow rate standards.
  • Consistent platform for test
  • Requires up to 100 ml of sample
  • Leveling screws and spirit level enable accurate set up
Used in chemical, paint, cosmetic and food processing industries.
Zertifizierungen: R-81294D and ASTM F1080-93
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..