Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Wafer storage boxes for 125 mm (5") wafer handling, E 89/E 93 series

Lieferant: ENTEGRIS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

E93-102-0603 E89-101-0603 E93-102-61C02 E89-102-0603 E89-102-61C02 E89-101-61C02 E89-102-0607 E93-101-0603 E93-101-61C02
ENTEE93-102-0603EA 0 EUR InStock
ENTEE93-102-0603 ENTEE89-101-0603 ENTEE93-102-61C02 ENTEE89-102-0603 ENTEE89-102-61C02 ENTEE89-101-61C02 ENTEE89-102-0607 ENTEE93-101-0603 ENTEE93-101-61C02
Wafer storage boxes for 125 mm (5") wafer handling, E 89/E 93 series
Wafer-Handling-Zubehör Wafer-Lagerboxen
Two snap latches, one swing pin latch or three swing pin latches. Pin and socket hinges.

  • Stackable
  • Two carrier capacity
  • Optional wafer cushion
  • Compatible carriers: 194 series, 182 series, 'M' style 72 series
  • Overall size: 148×180×165 mm

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge