MIKROBIOLOGISCHE SICHERHEITSWERKBANK KLASSE II FR ZYTOTOXISCHE, SAFEMATE CYTO 1.8, DIN12980-KONFORM 1 * 1 ST
Lieferant: EUROCLONE
MIKROBIOLOGISCHE SICHERHEITSWERKBANK KLASSE II FR ZYTOTOXISCHE, SAFEMATE CYTO 1.8, DIN12980-KONFORM 1 * 1 ST
New Product
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
MIKROBIOLOGISCHE SICHERHEITSWERKBANK KLASSE II FÜR ZYTOTOXISCHE, SAFEMATE CYTO 1.8, DIN12980-KONFORM 1 * 1 ST EUCLLY86000 1 * 1 ST
New Product
Hersteller-Artikelnummer:: LY86000
Lokale Artikelnummer:: EUCLLY86000
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder