Koffein
Lieferant: FITZGERALD INDUSTRIES INTL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
10-C05-M94128
FITZ10-C05-M94128EA 0 EUR InStock
FITZ10-C05-M94128
Koffein
Koffein
Formel: C₈H₁₀N₄O₂
Melting Pt: 235…239 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (19 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005758
CAS-Nummer: 58-08-2
EINECS: 200-362-1
Merck Index: 13,01636
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e609e1c7a199176b9e5b938ef241d166d502f9&vid=07e609e1c7a199176b9e5b938ef241d166d502f9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge