Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-(Trifluormethoxy)benzoesäure

Lieferant: FLUOROCHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

001545-10G 001545-100G 001545-25G
FLUO001545-10GEA 43.1 EUR InStock
FLUO001545-10G FLUO001545-100G FLUO001545-25G
4-(Trifluormethoxy)benzoesäure
4-(Trifluormethoxy)benzoesäure


Formel: C₈H₅F₃O₃
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 153,4 °C
MDL Number: MFCD00002541
CAS-Nummer: 330-12-1
EINECS: 206-352-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge