2-Chlor-1-fluor-4-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
002152-100G 002152-500G 002152-50G
FLUO002152-100GEA 51.9 EUR InStock
FLUO002152-100G FLUO002152-500G FLUO002152-50G
2-Chlor-1-fluor-4-nitrobenzol
2-Chlor-1-fluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175.55 g/mol
Siedepunkt: 227…228 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 41.5
MDL Number: MFCD00007206
CAS-Nummer: 350-30-1
EINECS: 206-499-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge