Ytterbium(III)trifluormethansulfonat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
009409-5G
FLUO009409-5GEA 121 EUR InStock
FLUO009409-5G
Ytterbium(III)trifluormethansulfonat
Ytterbium(III)trifluormethansulfonat
Formel: C₃F₉O₉S₃Yb
MDL Number: MFCD06200261
CAS-Nummer: 54761-04-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge