Aluminiumfolien, rund
Lieferant: GERBER FUNKE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5712
GERB5712EA 97 EUR InStock
GERB5712
Aluminiumfolien, rund
Aluminiumfolien
Diese Aluminiumfolien werden mit dem Referenz-Trockner RD-8 verwendet, um den Feuchtegehalt in Milchpulver zu ermitteln.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge