Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kryoboxen, B41/B42/B61/B62/B72/B92-Serie

Lieferant: GLW

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

B41 B41B B41G B41R B41Y BS41 B72 B72B B72G B72R B72Y B72S BS72 B41S B42 B42B B42G B42R B42S B42Y B61 B61B B61G B61R B61S B61Y B62 B62B B62G B62R B62S B62Y B92 B92B B92G B92R B92S B92Y BS42 BS61 BS62 BS92
211-0502EA 10.6 EUR InStock
211-0502 211-0503 211-0504 211-0505 211-0506 479-1521 GLWAB72 GLWAB72B GLWAB72G GLWAB72R GLWAB72Y GLWAB72S GLWABS72 479-1514 479-1515 479-1516 479-1517 479-1518 479-1519 479-1520 GLWAB61 GLWAB61B GLWAB61G GLWAB61R GLWAB61S GLWAB61Y GLWAB62 GLWAB62B GLWAB62G GLWAB62R GLWAB62S GLWAB62Y GLWAB92 GLWAB92B GLWAB92G GLWAB92R GLWAB92S GLWAB92Y 479-1522 GLWABS61 GLWABS62 GLWABS92
Kryoboxen, B41/B42/B61/B62/B72/B92-Serie
Boxen Kryoboxen
PP, natur oder farbig.

  • Für 64 Proben geeignet, in 8x8 Fächern mit 11 mm Durchmesser angeordnet
  • Bis +121 °C autoklavierbar und bis zu -90 °C im Gefriergerät lagerbar
  • Der mitgelieferte Klarsichtdeckel bietet einen Blick auf den Inhalt, ohne die Kryobox öffnen zu müssen
  • Entwässerungslöcher im Boden erleichtern das Öffnen der Box bei niedrigen Temperaturen
  • Für lichtempfindliche Proben wählen Sie bitte die Farbe Schwarz/Schwarz

B41-Serie
Für Reagenzgläser mit 1,5 bis 2,5 ml und Safe-Lock-Mikrozentrifugenröhrchen mit 1,5 bis 2,0 ml entwickelt. Allgemeine Röhrchengröße bis zu 55 mm Höhe und 11 mm Durchmesser.
B42-Serie
Für Reagenzgläser mit 1,5 bis 2,5 ml und Safe-Lock-Mikrozentrifugenröhrchen mit 1,5 bis 2,0 ml entwickelt. Allgemeine Röhrchengröße bis zu 55 mm Höhe und 11 mm Durchmesser.

B61-Serie
Für Reagenzgläser mit 1,5 bis 2,5 ml und Safe-Lock-Mikrozentrifugenröhrchen mit 1,5 bis 2,0 ml entwickelt. Allgemeine Röhrchengröße bis zu 55 mm Höhe und 11 mm Durchmesser.
B62-Serie
Für Reagenzgläser mit 1,5 bis 2,5 ml und Safe-Lock-Mikrozentrifugenröhrchen mit 1,5 bis 2,0 ml entwickelt. Allgemeine Röhrchengröße bis zu 55 mm Höhe und 11 mm Durchmesser.

B72-Serie
Für Probenröhrchen mit 3 bis 4 ml entwickelt. Allgemeine Röhrchengröße bis zu 80 mm Höhe und 11 mm Durchmesser.
B92-Serie
Für Reagenzgläser mit 4 bis 5 ml und Safe-Lock-Mikrozentrifugenröhrchen mit entwickelt. Allgemeine Röhrchengröße bis zu 95 mm Höhe und 11 mm Durchmesser.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge