Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

GOJO® Antimicrobial Plus Foam Handwash Refills

Lieferant: GOJO Industries - Europe Ltd

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

5348-02-EEU00 1348-03-EEU00 1948-02-EEU 5148-03-EEU00
GOJO5348-02-EEU00EA 71.3 EUR InStock
GOJO5348-02-EEU00 GOJO1348-03-EEU00 GOJO1948-02-EEU GOJO5148-03-EEU00
GOJO® Antimicrobial Plus Foam Handwash Refills
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Die GOJO Antimicrobial Plus Hand-Schaumseife ist frei von quartären Ammoniumverbindungen, sanft zur Haut und dank ihrer Rezeptur hochwirksam.

  • Suitable for sensitive skin and formulated for high frequency use
  • Enriched with a moisturising plant-based agent
  • Broad Spectrum efficacy (bacteria, yeasts, and virus)
  • Passes EN 1499 in 30 seconds
  • Targets food specific pathogens such as Salmonella, Listeria, and E. coli
  • Unfragranced and colourless
  • GOJO CLEAN SEALED™ refills snap quickly and easily into place; protects users from the contamination risks of bulk soap
  • Refills made with 100% R-PET
  • Halal certified

Bereiche, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, wie Restaurants, Büros mit und ohne Kundenverkehr, Küchen, lebensmittelverarbeitende Betriebe und Gebäudemanagement.

Zertifizierungen: Keine Absonderung auf Nahrungsmittel getestet: BS EN ISO 4120:2007.

Bestellinformation: Some of these refills are part of the GOJO free dispenser program. To receive a FREE of CHARGE manual dispenser, you need to purchase at least one refill. The manual dispensers available for this offer are GOJO® ADX-12™, GOJO® ADX-7™, GOJO® PRO TDX™ and GOJO® FMX™. If you want a FREE of CHARGE touch-free dispenser, you need to purchase one case consisting of two refills to receive a GOJO® TFX™ white and two cases of two refills each to receive a GOJO® TFX™ metallic.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge