4-Brom-2,3-difluorphenol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H26369.06
H26369.06EA 102 EUR InStock
H26369.06
4-Brom-2,3-difluorphenol ≥97%
4-Brom-2,3-difluorphenol
Purity: 97% CAS No.: 144292-32-0 Molecular Formula: C6H3BrF2O Formula Weight: 208.99 MDL No.: MFCD08061907
Formel: C₆H₃BrF₂O
MW: 208.99 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08061907
CAS-Nummer: 144292-32-0
EINECS: None
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge