5-Brom-2'-deoxyuridin (Broxuridin) ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H27260.03 H27260.06 H27260.MD
H27260.03EA 110 EUR InStock
H27260.03 H27260.06 H27260.MD
5-Brom-2'-deoxyuridin (Broxuridin) ≥99%
5-Brom-2'-deoxyuridin (Broxuridin)
Purity: 99% CAS No.: 59-14-3 Molecular Formula: C9H11BrN2O5 Formula Weight: 307.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 30395 Merck Reference: 14,1452 Optical Rotation: +31° (c=1 in 0.1N HCl) MDL No.: MFCD00006529
Formel: C₉H₁₁BrN₂O₅
Melting Pt: ∼ 190 °C (Zersetzung)
MDL Number: MFCD00006529
CAS-Nummer: 59-14-3
EINECS: 200-415-9
Merck Index: 14,1452
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge