5-Bromo-3-chloropyridin-2(1H)-one 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H64370.06
H64370.06EA 318 EUR InStock
H64370.06
5-Bromo-3-chloropyridin-2(1H)-one 97%
5-Bromo-3-chloropyridin-2(1H)-one
Purity: 97% CAS No.: 58236-70-7 Molecular Formula: C5H3BrClNO Formula Weight: 208.44 Physical Form: Solid Melting Point: 199-202° Beilstein Reference: 1448359 MDL No.: MFCD05662389
Formel: C₅H₃BrClNO
MW: 208.44 g/mol
Melting Pt: 199…202 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05662389
CAS-Nummer: 58236-70-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge