Maxi submarine electrophoresis unit, HE 99X
Lieferant: Cytiva
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HE99X-15-1.5
HE99X-15-1.5EA 872 EUR InStock
HE99X-15-1.5
Maxi submarine electrophoresis unit, HE 99X
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
HE 99X Maxi submarine unit offers a variety of gel lengths and comb sizes so that the gel can be run exactly based on the need.
  • Versatile submarine unit is ideal for any molecular biology lab
  • Run as many as 60 samples at once
Cast gels 15 cm wide × 10, 15, or 20 cm long, with one or two combs. Comb choices range from a preparative comb, for a 1 ml fragment purification sample, to a 30-well comb for high-throughput PCR screening.
Every design detail contributes to reliability and durability with seamless molded high impact plastic buffer tray;More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..