Kapillarsäulen, GS-Q
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
113-3432 115-3412 115-3422 115-3432 115-3432E 115-34H2 115-3432PT
HEWL113-3432EA 868 EUR InStock
HEWL113-3432 HEWL115-3412 HEWL115-3422 HEWL115-3432 HEWL115-3432E HEWL115-34H2 HEWL115-3432PT
Kapillarsäulen, GS-Q
Chromatographiesäulen
Poröse Divinylbenzol-Homopolymersäulen mit Polarität zwischen Porapak-Q und Porapak-N zur Trennung von Ethan, Ethylen und Ethin (Acetylen).
  • Nicht zur Quantifizierung polarer Verbindungen empfohlen
  • 1 Stunde minimale Konditionierungszeit erforderlich
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge