PlateLoc Microplate Heat Seals
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
24210-001 24214-001
HEWL24210-001EA 0 EUR InStock
HEWL24210-001 HEWL24214-001
PlateLoc Microplate Heat Seals
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Certified for use with the PlateLoc Thermal Microplate Sealer.
  • Choice of aluminum-based or optically clear materials with peelable, pierceable or permanent sealants
  • Seals to match most microplate materials and applications, including polypropylene, polystyrene and COC
Agilent offers a range of PlateLoc microplate heat seals made from aluminum-based or optically clear materials with peelable, pierceable or permanent sealants matching most microplate materials and applications.
Ideal for life science applications that require automated microplateMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..