Flaschenaufsatz-Dispenser, ceramus®-classic
Lieferant: HIRSCHMANN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9310000 9311100 9320000 9321100 9330000 9331100 9340000 9341100 9350000 9351100 9360000 9361100 9310001 9320001 9330001 9340001 9350001 9360001
613-3219EA 362 EUR InStock
613-3219 613-3221 613-3225 613-3226 613-3229 613-3230 613-3233 613-3235 613-3239 613-3240 613-3250 613-3252 HIRS9310001 HIRS9320001 HIRS9330001 HIRS9340001 HIRS9350001 HIRS9360001
Flaschenaufsatz-Dispenser, ceramus®-classic
Flaschenaufsatz-Dispenser
Festes oder variables Volumen, autoklavierbar.
  • Mikrometrischer Einstellknopf für präzises Einstellen
  • Keramikkolben
  • Konformitätsbescheinigt
Bestellinformation: Wird mit A-32-Gewinde, drei Adaptern (A 28, A 45, S 40), einem Ansaugschlauch mit Schraubverbindung, einer Ausstoßeinheit, Seriennummer und Qualitätszertifikat geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge