Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumperchlorat-Lösung ∼1 M in Wasser, Reagenzqualität

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

09911-50L
HONC09911-50LEA 4535.69 EUR InStock
HONC09911-50L
Ammoniumperchlorat-Lösung ∼1 M in Wasser, Reagenzqualität
Ammonium perchlorate


Formel: H₄ClNO₄
Siedepunkt: >100 °C
Melting Pt: <0 °C
Dichte: 1,053 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: Entflammt nicht
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011421
CAS-Nummer: 7790-98-9
EINECS: 232-235-1
UN: 3211
ADR: 5.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 1.0 - 1.1 mol/l
Density (D 20/4) 1.050 - 1.060

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge