Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Lithiumfluorid ≥99%, purum, rein, Fluka™

Lieferant: HONEYWELL SPECIALTY CHEMICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

01140.9050
HONE01140.9050EA 0 EUR InStock
HONE01140.9050
Lithiumfluorid ≥99%, purum, rein, Fluka™
Lithium fluoride


Formel: FLi
Siedepunkt: 1676 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 870 °C
Dichte: 2,64 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011090
CAS-Nummer: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05553
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Loss on ignition (400°C, 15 min.) Max. 0.5 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge