Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bariumperoxid ≥95% (Peroxid (als BaO₂)), Pulver, Fluka™

Lieferant: HONEYWELL SPECIALTY CHEMICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

11428.9050
HONE11428.9050EA 0 EUR InStock
HONE11428.9050
Bariumperoxid ≥95% (Peroxid (als BaO₂)), Pulver, Fluka™
Bariumperoxid


Formel: BaO₂
Melting Pt: 450 °C
Dichte: 4,96 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003454
CAS-Nummer: 1304-29-6
EINECS: 215-128-4
UN: 1449
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,01018
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay of peroxide (as BaO₂) Min. 95 %
Insoluble in HCl Max. 0.5 %
Loss on drying (105°C) Max. 1 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 0.01 %
Substances not precipitated by H₂SO₄ (as SO₄) Max. 1 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge