Cimarec™ Mobil Direct-Rührer
Lieferant: THERMO H + P LABORTECHNIK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
50100547
HPLT50100547EA 2540 EUR InStock
HPLT50100547
Cimarec™ Mobil Direct-Rührer
Rührer Magnetrührer
Führen Sie Anwendungen mit hohem Volumen mit der außergewöhnlichen Rührleistung der Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct-Rührer durch. Die Mobil 200 und 600 erfordern entweder die Steuereinheit Telemodul 40 M oder die Steuereinheit Telemodul 80 M.
  • Die Schnellstoppfunktion stoppt den Antrieb innerhalb von drei Sekunden und minimiert so Nachläufe und das Risiko eines Gefäßbruchs
  • Leicht zu reinigendes, chemikalienbeständiges, versiegeltes Edelstahlgehäuse
  • Einsatz in Pilotanlagen oder integriert in Prozessgeräte
  • Rührgeschwindigkeiten von 100 bis 1000 min⁻¹
  • Garantie: 5 Jahre
Mobil Direct: Verfügt über einen integrierten Controller mit anpassbaren Leistungseinstellungen. Das Gerät rührt bis zu 150 L und hat ein maximales Wellendrehmoment von 30 Ncm. Die Betriebsbedingungen liegen bei −10 bis +40 °C bei 95% rF, der Regler ist nach IP 64 geschützt und lässt sich leicht unter fließendem Wasser reinigen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge