Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Clinisafe® 5th Generation Recycled Containers

Lieferant: HUART HOSPIDEX

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

HOS30LPBRCW4 HOS50LPBRCW4 HOS60LPBRCW4 HOS30LPBRCWPH4 HOS50LPBRCWPH4 HOS60LPBRCWPH4
HUARHOS30LPBRCW4EA 0 EUR InStock
HUARHOS30LPBRCW4 HUARHOS50LPBRCW4 HUARHOS60LPBRCW4 HUARHOS30LPBRCWPH4 HUARHOS50LPBRCWPH4 HUARHOS60LPBRCWPH4
Clinisafe® 5th Generation Recycled Containers
Behälter Abfallbehälter für spitze/scharfe Abfälle
Made from 30% recycled plastic. Fully opening lid, with original positioning of hinge.

  • Permanent closure indicator: visual and very easy to check
  • Specific permanent closure with independent safety tabs: can be activated in any order
  • Lid/base joint seal system always suitably adjusted
  • External dimensions suitable for placement on a 1200×800 mm pallet enabling optimal collection for transport to the waste treatment centre
  • Tested for autoclave resistance (open lid, before use)

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge