SILIKON GEWEBE SCHLAUCH LEBENSMITTELVERTRGLICHEM - TRANSPARENT INNEN 8,00 MM WAND DICKE 3,20 MM BETRIEBSDRUCK CA. 6,25 BAR BERSTDRUCK 25 BAR 1 * 25 m
Lieferant: IBS STOCK ITEMS
SILIKON GEWEBE SCHLAUCH LEBENSMITTELVERTRGLICHEM - TRANSPARENT INNEN 8,00 MM WAND DICKE 3,20 MM BETRIEBSDRUCK CA. 6,25 BAR BERSTDRUCK 25 BAR 1 * 25 m
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
SILIKON GEWEBE SCHLAUCH LEBENSMITTELVERTRÄGLICHEM - TRANSPARENT INNEN Ø 8,00 MM WAND DICKE 3,20 MM BETRIEBSDRUCK CA. 6,25 BAR BERSTDRUCK 25 BAR 1 * 25 m IBSA7071SGS00009 1 * 25 m
Hersteller-Artikelnummer:: 7071SGS00009
Lokale Artikelnummer:: IBSA7071SGS00009
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder