Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-(3-Indolyl)butansäure, weißgraues Puder

Lieferant: MP BIOMEDICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

0210204201 0210204205 0210204225 0210204250
ICNA0210204201EA 33.4 EUR InStock
ICNA0210204201 ICNA0210204205 ICNA0210204225 ICNA0210204250
4-(3-Indolyl)butansäure, weißgraues Puder
4-(3-Indolyl)butansäure
Indole-3-butyric acid is used as plant growth hormone.

A naturally occurring phytohormone auxin (plant growth regulator). Promotes root formation in cuttings, but does not affect ethylene levels.

Achtung! Bitte beachten: Research Use Only (RUO).


Formel: C₁₂H₁₃NO₂
MDL Number: MFCD00005664
CAS-Nummer: 133-32-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 118 - 126 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge