Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α-Linolensäure 45 - 65%, Flüssigkeit

Lieferant: MP BIOMEDICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


0210218890 0210218880 0210218891
ICNA0210218890EA 359 EUR InStock
ICNA0210218890 ICNA0210218880 ICNA0210218891
α-Linolensäure 45 - 65%, Flüssigkeit
α-Linolensäure
Linolenic acid belongs to the class of omega-3 fatty acids.


Formel: C₁₈H₃₀O₂
MDL Number: MFCD00065720
CAS-Nummer: 463-40-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge