Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L-Norvalin, weißes kristallines Pulver

Lieferant: MP BIOMEDICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


0210249501 0210249505 0210249510
ICNA0210249501EA 44.9 EUR InStock
ICNA0210249501 ICNA0210249505 ICNA0210249510
L-Norvalin, weißes kristallines Pulver
L-Norvalin
Enhances NO production from activated macrophages

Soluble in water and 3N-HCl (clear, colorless solution).

Achtung! Bitte beachten: Research Use Only (RUO).


Formel: C₅H₁₁NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064421
CAS-Nummer: 6600-40-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
FTIR Conforms to Standard
Optical Rotation (c=2, 6N HCl) +23 ± 5°

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge