Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Pilocarpin Hydrochlorid, frei rinnendes weißes Pulver

Lieferant: MP BIOMEDICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

0215189210 0215189201 0215189205
ICNA0215189210EA 326 EUR InStock
ICNA0215189210 ICNA0215189201 ICNA0215189205
Pilocarpin Hydrochlorid, frei rinnendes weißes Pulver
Pilocarpin Hydrochlorid
Pilocarpine hydrochloride is used in neuroscience and opthamology research. It is a parasympathomimetic agent with activity similar to that of acetylcholine.

Soluble in water (100 mg/ml) with heat as needed, yielding a clear, colourless solution. It is also soluble in alcohol and slightly soluble in chloroform.

Achtung! Bitte beachten: Research Use Only (RUO).


Formel: C₁₁H₁₇ClN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012722
CAS-Nummer: 54-71-7
EINECS: 200-212-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 196 - 206°C
Moisture Content ≤3,0%
Optical Rotation +86° to +96° (c=2, water)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge