Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Inulin (aus Chicoréewurzel), frei rinnendes Pulver

Lieferant: MP BIOMEDICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


0219897110 0219897125 0219897180 0219897191
ICNA0219897110EA 71.2 EUR InStock
ICNA0219897110 ICNA0219897125 ICNA0219897180 ICNA0219897191
Inulin (aus Chicoréewurzel), frei rinnendes Pulver
Inulin
A heterogeneous blend of fructose polymers that function as plant storage carbohydrates.

Inulin are potential replacement for high fructose corn syrup due to its prebiotic function and similar structural characteristics to corn syrup.

Inulin are potential replacement for high fructose corn syrup due to its prebiotic function and similar structural characteristics to corn syrup.

A heterogeneous blend of fructose polymers that function as plant storage carbohydrates.

Soluble in hot water; slightly soluble in cold water and organic solvents.


Melting Pt: 158…165 °C (Lit.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00131407
CAS-Nummer: 9005-80-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
Source Chicory Root
FTIR Conforms to Standard

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..