Trockenvakuum- und chemikalienbeständige Membranpumpen (MPC)
Lieferant: Welch by Gardner Denver
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
412522 412121 412543 412422-02 412443-02 412521 412781 412782 412783 412983 412422-10 412443-10 412421-02 412021
ILMV412522EA 1290 EUR InStock
ILMV412522 ILMV412121 181-0515 ILMV412422-02 ILMV412443-02 ILMV412521 ILMV412781 ILMV412782 ILMV412783 ILMV412983 ILMV412422-10 ILMV412443-10 ILMV412421-02 ILMV412021
Trockenvakuum- und chemikalienbeständige Membranpumpen (MPC)
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Die MPC-Membranpumpen für den Chemieeinsatz verwenden PTFE und andere fluorierte Kunststoffe für die medienberührten Teile, um das Pumpen aggressiver Lösungsmittel- und Säuredämpfe zu ermöglichen. Wenn die Pumpe aggressive chemische Dämpfe verarbeiten soll, ist die überlegene chemikalienbeständige X2-Version mit hochwertigeren Dichtungen und dickeren Beschichtungen die beste Wahl. Diese sind für ihren leisen Betrieb und ihre Laufruhe bekannt.
  • Verschiedene Formate sind verfügbar (1, 2, 4 Kopfmembranpumpen)
  • Geringes Gewicht und kompaktes Design
  • Kann je nach Anwendung an verschiedene Orte bewegt werden
Sie sind in ein- oder mehrstufiger Ausführung mit geregelter (Ecoflex) oder ungeregelter Pumpgeschwindigkeit erhältlich. Ecoflex-Membranpumpen sind mit einer modernen Vakuumregelung ausgestattet, mit der die Pumpgeschwindigkeit variiert werden kann. Das Vakuum kann genau auf individuelle Bedürfnisse eingestellt werden, wodurch der Prozess effizienter und reproduzierbarer abläuft. Die zusätzliche Druckreduzierung ermöglicht die Destillation von Gemischen nahezu automatisch und ohne fraktionierten Betrieb. Ecoflex-Membranpumpen garantieren eine positive ökonomische und ökologische Bilanz, wodurch die Betriebskosten um bis zu 80% gesenkt werden können.
Anwendungen umfassen Rotationsverdampfung, Vakuumöfen, industrielle Anwendungen, Trocknung, Destillation, Filtration, Geltrocknung, Konzentrator, Gasprobenentnahme, Trocknung und Entgasung.
Order Now
PRODUKT
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge