3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin Dihydrochlorid Hydrat 99+%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
J60332.03 J60332.06 J60332.88
J60332.03EA 73.5 EUR InStock
J60332.03 J60332.06 J60332.88
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin Dihydrochlorid Hydrat 99+%
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin Dihydrochlorid Hydrat
Purity: 99+% CAS No.: 207738-08-7 Molecular Formula: C16H20N2.2HCl.xH2O Formula Weight: 313.27(anhy) Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00150104
Excellent Colourimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result
Formel: C₁₆H₂₀N₂·2HCl·xH₂O
MW: 313.27 g/mol (anhy)
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00150104
CAS-Nummer: 207738-08-7
EINECS: 264-769-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..