Ebselen
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
J63190.MA
J63190.MAEA 96.9 EUR InStock
J63190.MA
Ebselen
Ebselen
Formel: C₁₃H₉NOSe
Melting Pt: 180…181 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00210937
CAS-Nummer: 60940-34-3
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3486
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge