Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ampicillin Natriumsalz

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

J63807.06 J63807.09
J63807.06EA 75.5 EUR InStock
J63807.06 J63807.09
Ampicillin Natriumsalz
Ampicillin Natriumsalz
CAS No.: 69-52-3 Molecular Formula: C16H18N3NaO4S Formula Weight: 371.39 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 215° Solubility: Freely soluble in water. Sparingly soluble in acetone Beilstein Reference: 4119211 Merck Reference: 14,586 MDL No.: MFCD00064313


Formel: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Melting Pt: 215 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064313
CAS-Nummer: 69-52-3
EINECS: 200-708-1
Merck Index: 14,586
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge