Chemikalienschutz-Handschuhe, Nitopren® 717
Lieferant: KCL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
717.10 717.8 717.9 717.7 717.11
KCHL717.10EA 12.7 EUR InStock
KCHL717.10 KCHL717.8 KCHL717.9 KCHL717.7 KCHL717.11
Chemikalienschutz-Handschuhe, Nitopren® 717
Handschuhe
Diese Schutzhandschuhe sind aus Nitril und Chloropren gefertigt. Das Zwei-Schicht-System ermöglicht eine sehr hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
  • Gute Griffigkeit bei nassen und öligen Teilen
  • Latex-frei
  • Anatomische Passform ermöglicht Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen
  • Velourisierung reduziert Schwitzen
Ideal für den Einsatz in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, in der Metallbe- und -verarbeitung, in Druckereien und Laboratorien.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3001X), EN ISO 374-1 Type A (OTPAKL), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III; AQL 0,65
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge