Wischtücher, KIMTECH PREP® SCOTTPURE™
Lieferant: KIMBERLY CLARK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
61930
KIMB61930EA 367 EUR InStock
KIMB61930
Wischtücher, KIMTECH PREP® SCOTTPURE™
Wischtücher Reinigungstücher, wiederverwendbar Tücher für allgemeine Anwendungen
KIMTECH PREP® SCOTTPURE™ Wischtücher wurden für Aufgaben entwickelt, bei denen Präzision und Zuverlässigkeit unerlässlich sind.
Fusselarmes Spunlace-Material aus Viskose-/Polyester für eine tuchartige Weichheit. Für eine hervorragende Saugfähigkeit und ein fusselarmes Wischen entwickelt. Lösungsmittelbeständig. Ohne Bindemittel oder Tenside. Finden ihre Anwendung in Luft- und Raumfahrt, sauberen Fertigungsbereichen, DVD-Herstellung und im Druck.
Bestellinformation: Supplied without dispenser.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge