Poly Schlauch #LT106K4800 150 Material: Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Kenylene CP1060 Harz: Additiv-frei, sehr geringe Ausgasung Farbe: Transparent Fr Reinrume Dicke: 150 m Breite: 48 (1219mm) Verpackung: Roll of 500 (150 m) in Doppel 1 * 1 ST
Lieferant: KNF CLEANROOM
Poly Schlauch #LT106K4800 150 Material: Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Kenylene CP1060 Harz: Additiv-frei, sehr geringe Ausgasung Farbe: Transparent Fr Reinrume Dicke: 150 m Breite: 48 (1219mm) Verpackung: Roll of 500 (150 m) in Doppel 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Poly Schlauch #LT106K4800 150µ Material: Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Kenylene CP1060 Harz: Additiv-frei, sehr geringe Ausgasung Farbe: Transparent Für Reinräume Dicke: 150 µm Breite: 48´ (1219mm) Verpackung: Roll of 500 ´(150 m) in Doppel 1 * 1 ST KNFCLT106K4800 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: LT106K4800
Lokale Artikelnummer:: KNFCLT106K4800
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder