Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumchlorid 3.5 mol/l (3.5 N) in wässriger Lösung

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


03225.5000 03225.3000 03225.2000 03225.5020
KRAF03225.5000EA 112 EUR InStock
KRAF03225.5000 KRAF03225.3000 KRAF03225.2000 KRAF03225.5020
Kaliumchlorid 3.5 mol/l (3.5 N) in wässriger Lösung
Potassium chloride


Formel: KCl
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge