Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

tert-Butylmethylether für die HPLC

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

19928.4700
KRAF19928.4700EA 162 EUR InStock
KRAF19928.4700
tert-Butylmethylether für die HPLC
tert-Butylmethylether


Formel: (CH₃)₃COCH₃
Siedepunkt: 55,2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –108,6 °C
Dichte: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –28 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008812
CAS-Nummer: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=b1aeff56d6e354e402e4eb67a164ec8ddd884ae7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge