3-Fluorbenzalchlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L04121.06
L04121.06EA 74.6 EUR InStock
L04121.06
3-Fluorbenzalchlorid ≥98%
3-Fluorbenzalchlorid
Purity: 98% CAS No.: 402-64-2 Molecular Formula: C7H5Cl2F Formula Weight: 179.02 Refractive Index: 1.5275 Boiling Point: 195-197° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00037112
Formel: C₇H₅Cl₂F
MW: 179.02 g/mol
Siedepunkt: 195…197 °C
Dichte: 1.36 g/cm³ (16 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037112
CAS-Nummer: 402-64-2
EINECS: 206-952-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge