2,5-Diaminopyridin Dihydrochlorid 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L05599.06
L05599.06EA 47.9 EUR InStock
L05599.06
2,5-Diaminopyridin Dihydrochlorid 97%
2,5-Diaminopyridin Dihydrochlorid
Purity: 97% CAS No.: 26878-35-3 Molecular Formula: C5H7N3.2HCl Formula Weight: 182.05 Melting Point: ca 264° dec. Beilstein Reference: 3912365
Formel: C₅H₉Cl₂N₃
MW: 182.05 g/mol
Melting Pt: ∼ 264 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040818
CAS-Nummer: 26878-35-3
EINECS: 248-083-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge