Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,6-Hexandithiol ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L06686.06 L06686.14
L06686.06EA 25.9 EUR InStock
L06686.06 L06686.14
1,6-Hexandithiol ≥97%
1,6-Hexandithiol
Purity: 97% CAS No.: 1191-43-1 Molecular Formula: HS(CH2)6SH Formula Weight: 150.30 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5130 Melting Point: -21° Boiling Point: 242-243° Beilstein Reference: 1732507 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00004910


Formel: C₆H₁₄S₂
MW: 150.31 g/mol
Siedepunkt: 242…243 °C
Melting Pt: –21 °C
Dichte: 0.990
Flash-Pt: 90 °C (194 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004910
CAS-Nummer: 1191-43-1
EINECS: 214-735-1
UN: 3334
ADR: 9 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge