Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Phenyl-2-thioharnstoff ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L06690.18 L06690.30 L06690.09
L06690.18EA 109 EUR InStock
L06690.18 L06690.30 L06690.09
1-Phenyl-2-thioharnstoff ≥97%
1-Phenyl-2-thioharnstoff
Purity: 97% CAS No.: 103-85-5 Molecular Formula: C7H8N2S Formula Weight: 152.21 Odour: Odourless Melting Point: 149-153° Beilstein Reference: 907309 Merck Reference: 14,7315 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004933


Formel: C₇H₈N₂S
Siedepunkt: 295…297 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 149…153 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004933
CAS-Nummer: 103-85-5
EINECS: 203-151-2
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,7315
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge