(2-Bromethyl)cyclohexan ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L09466.14 L09466.06 L09466.03
L09466.14EA 264 EUR InStock
L09466.14 L09466.06 L09466.03
(2-Bromethyl)cyclohexan ≥99%
(2-Bromethyl)cyclohexan
Purity: 99% CAS No.: 1647-26-3 Molecular Formula: C8H15Br Formula Weight: 191.12 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.4900 Boiling Point: 70-71°/6mm Beilstein Reference: 1919816 MDL No.: MFCD00019398
Formel: C₈H₁₅Br
MW: 191.11 g/mol
Siedepunkt: 70…71 °C (6 mmHg)
Dichte: 1.221
Flash-Pt: 96 °C (204 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019398
CAS-Nummer: 1647-26-3
EINECS: 216-712-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge