Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L11711.14 L11711.22 L11711.36
L11711.14EA 22.2 EUR InStock
L11711.14 L11711.22 L11711.36
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure ≥98%
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure
Purity: 98+% CAS No.: 98-79-3 Molecular Formula: C5H7NO3 Formula Weight: 129.12 Melting Point: 158-162° Beilstein Reference: 82132 Merck Reference: 14,8001 Optical Rotation: -10.5° (c=5 in water) MDL No.: MFCD00005272


Formel: C₅H₇NO₃
Melting Pt: 158…162 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005272
CAS-Nummer: 98-79-3
EINECS: 202-700-3
Merck Index: 14,8001
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge