Trifluoracetamidin tech. 85%, technische Qualität
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L12422.06 L12422.14 L12422.22
L12422.06EA 93.4 EUR InStock
L12422.06 L12422.14 L12422.22
Trifluoracetamidin tech. 85%, technische Qualität
Trifluoracetamidin
Purity: 85% CAS No.: 354-37-0 Molecular Formula: C2H3F3N2 Formula Weight: 112.05 Storage Temperature: -30°C to -10°C Refractive Index: 1.3820 Boiling Point: 35-37°/11mm Beilstein Reference: 605978 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00041545
Formel: C₂H₃F₃N₂
Siedepunkt: 35…37 °C (11 mmHg)
Dichte: 1,45
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00041545
CAS-Nummer: 354-37-0
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge