Dichlormethyloctylsilan ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L16565.09 L16565.18
L16565.09EA 19.6 EUR InStock
L16565.09 L16565.18
Dichlormethyloctylsilan ≥98%
Dichlormethyloctylsilan
Purity: 98% CAS No.: 14799-93-0 Molecular Formula: C9H20Cl2Si Formula Weight: 227.25 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4435 Boiling Point: 224-226° Beilstein Reference: 1740697 UN No.: 2987 MDL No.: MFCD00042606
Formel: C₉H₂₀Cl₂Si
MW: 227.25 g/mol
Siedepunkt: 224…226 °C
Dichte: 0.794
Flash-Pt: 98 °C (208 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042606
CAS-Nummer: 14799-93-0
EINECS: 238-863-2
UN: 2987
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge