3-Brom-4-chlorbenzoesäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L19244.03 L19244.06
L19244.03EA 59.1 EUR InStock
L19244.03 L19244.06
3-Brom-4-chlorbenzoesäure ≥97%
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 42860-10-6 Molecular Formula: C7H4BrClO2 Formula Weight: 235.47 Melting Point: 218-222° Beilstein Reference: 2438796
Formel: C₇H₄BrClO₂
MW: 235.46 g/mol
Melting Pt: 218…222 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079706
CAS-Nummer: 42860-10-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge