4-Iodbenzylalkohol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L19278.03 L19278.06
L19278.03EA 40.2 EUR InStock
L19278.03 L19278.06
4-Iodbenzylalkohol ≥97%
4-Iodbenzylalkohol
Purity: 97% CAS No.: 18282-51-4 Molecular Formula: C7H7IO Formula Weight: 234.04 Melting Point: 72-74° Beilstein Reference: 1931621
Formel: C₇H₇IO
Melting Pt: 72…74 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01732720
CAS-Nummer: 18282-51-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge