5-Brom-2-fluor-3-pyridinboronsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L19915.06
L19915.06EA 352 EUR InStock
L19915.06
5-Brom-2-fluor-3-pyridinboronsäure ≥98%
5-Bromo-2-fluoro-3-pyridineboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 501435-91-2 Molecular Formula: C5H4BBrFNO2 Formula Weight: 219.81 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD04039317
Formel: C₅H₄BBrFNO₂
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039317
CAS-Nummer: 501435-91-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge