Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Storage cabinets for drums, WSP

Lieferant: LACONT UMWELTTECHNIK

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

P21-2482-A P21-2480-A P21-2481-A P21-2483-A
LACOP21-2482-AEA 0 EUR InStock
LACOP21-2482-A LACOP21-2480-A LACOP21-2481-A LACOP21-2483-A
Storage cabinets for drums, WSP
Möbel Lagerschränke
Storage cabinets are used for the storage of water-endangering liquids.

  • Base sump tray made from 3 mm sheet steel
  • Ground clearance 100 mm for internal transport
  • Corrosion protection by primer coating and painting of sump pallet
  • Compartment for documents in the doors as standard

Weather-proof superstructure made from galvanised sheet steel, with venting slots in the side walls.

Zertifizierungen: Conforms with WHG.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge