Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Eintauchthermostate, ECO

Lieferant: LAUDA

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

L001076 L001077 L001991 L001992 L001993 L001994
461-1242EA 1870 EUR InStock
461-1242 LAUDL001077 LAUDL001991 LAUDL001992 LAUDL001993 LAUDL001994
Eintauchthermostate, ECO
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Thermostatische Regler
Eintauchthermostate mit Kurztext-Menüsteuerung für eine benutzerfreundliche Bedienung. Verschiedene Schnittstellenmodule sind als optionales Zubehör erhältlich. Die ECO Eintauchthermostate können dank der standardmäßig im Lieferumfang enthaltenen Schraubzwinge mit Bädern sämtlicher Hersteller verwendet werden.

  • Variopumpe mit sechs einstellbaren Stufen
  • Förderstromaufteilung zur Steuerung der Förderleistung zwischen interner und externer Umwälzung
  • Simultane Anzeige der Soll- und Isttemperatur
  • Übertemperatur-Einstellung über das Menü
  • USB-Schnittstelle serienmäßig

Silver-Steuereinheit: Das Silver-Modell mit einer Heizleistung von 2 kW eignet sich ideal für Temperieraufgaben bis 200 °C. Die Einheit verfügt über ein monochromes LCD-Display.

- LCD-Anzeige, Auflösung der Anzeige 0,01 °C
- Programmgeber mit einem Programm und 20 Segmenten

Gold-Steuereinheit: Der Thermostat verfügt über einen umfangreichen Programmgeber und ist im Vergleich zu den Silver Steuereinheiten fortschrittlicher.

Heizleistung 2,6 kW, Arbeitstemperaturbereich von 20 bis 200 °C
TFT-Farbdisplay, Auflösung von 0,01 °C
Controller mit fünf Programmen und 150 Temperatur-Zeit-Segmenten
Grafische Darstellung der Temperaturprofile
Rampenfunktion und Zeitschaltuhr

Maximale Pumpenleistung:
Beide Modelle: 22 l/min, 0,55 bar

Lieferumfang: Wird mit einer Schraubzwinge zur Befestigung des Thermostats an einen beliebigen Tank geliefert. Es ist ein umfassendes Sortiment an Zubehör verfügbar, darunter Bäder und Kühlschlangen.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge